Principaux documents
Z103292
Sigma-Aldrich
Storage bottles without joints
capacity 250 mL, PTFE stopcock
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
PTFE stopcock
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
250 mL
Taille du robinet d'arrêt
2 mm
Description générale
Clear glass, with stopcock-equipped septum-inlet.