Z101931
Single-bulb ball-tube
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40, plain
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
1,000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.