WHA7182004
Whatman® nitrocellulose NC20 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z745952, membrane filters, syringe filter
About This Item
Produits recommandés
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.2 μm, diam. 47 mm
Matériaux
plain white
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 7182-004
Whatman Article No. 28420735 (US reference)
Diamètre
47 mm
Dimension de pores
0.2 μm
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.