Principaux documents
WHA1851118
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 118 mm diam
Synonyme(s) :
Z753068
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
product name
Filtres en quartz Whatman® QM-A, circles, diam. 118 mm
Matériaux
circles
quartz membrane
Conditionnement
pk of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 1851-118
Whatman Article No. 28418551 (US reference)
Diamètre
118 mm
Dimension de pores
2.2 μm
Adéquation
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Description générale
Les filtres en microfibres de quartz (SiO2) de grande pureté sont utilisés pour l'échantillonnage de l'air (gaz acides, cheminées, conduits et aérosols), notamment dans les applications à haute température (jusqu'à 500 °C) et pour la mesure des PM-10. Leur faible teneur en métaux alcalino-terreux permet d'éliminer la quasi-totalité des produits des sulfates et des nitrates (issus du SO2 et du NO2) considérés comme des artéfacts. Le filtre QM-A, numéroté conformément aux normes de l'EPA, convient à la plupart des applications.
  • Type : QM-A
  • Description : Quartz
  • Rétention des particules dans les liquides (μm) : 2,2
  • Débit d'air (s/100 ml/in²) : 6,4
  • Épaisseur standard (μm) : 450
  • Grammage (g/m²) : 85
Caractéristiques et avantages
  • Temperature resistant up to 800°C
  • Binder-free
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva