Key Documents
WHA10539028
Whatman® filter paper, Grade 470
roll, white glass, W × L 1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m), pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Whatman filter, Whatman paper, Z762563, paper filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
roll
white glass
Caractéristiques
Grade 470
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 10539028
Whatman Article No. 28417133 (US reference)
Paramètres
fast flow rate
Larg. × L
1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m)
Dimension de pores
20-30 μm
Catégories apparentées
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva