W6926
Glycerol-1,1,2,3,3-d5
API for Clinical Studies, (API for Clinical Studies), ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup