Principaux documents
W6837
Fumaric acid-1,4-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HOO13CCH=CH13COOH
Poids moléculaire :
118.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Pf
298-300 (subl) (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O[13C](/C=C/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i3+1,4+1
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-ZWWDXPBASA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
446.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
230 °C - closed cup