W471912
Acide succinique
natural, ≥99%, FG
Synonyme(s) :
Acide butanedioïque
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1091
Pureté
≥99%
Forme
crystals
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Point d'ébullition
235 °C (lit.)
Pf
184-186 °C (lit.)
Solubilité
water: 83 g/L at 25 °C
Densité
1.564 g/cm3 at 15 °C
Traces de cations
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
acidic; sour
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable