W412101
Geranic acid
85%, stabilised
Synonyme(s) :
3,7-Dimethyl-2,6-octadienoic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Description
Natural occurrence: tea, tomato, wine.
Pureté
85%
Contient
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
Point d'ébullition
250 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
alcohol: soluble
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; floral; woody
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,7H,4,6H2,1-3H3,(H,11,12)/b9-7+
Clé InChI
ZHYZQXUYZJNEHD-VQHVLOKHSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
271.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
133 °C - closed cup