W351200
2-Methyltetrahydrothiophen-3-one
≥97%, FG
Synonyme(s) :
blackberry thiophenone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
82 °C/28 mmHg (lit.)
Densité
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; fruity; sulfurous
Chaîne SMILES
CC1SCCC1=O
InChI
1S/C5H8OS/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
YMZZPMVKABUEBL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F
Point d'éclair (°C)
71 °C