Principaux documents
W349909
Sigma-Aldrich
Hexyl 2-methylbutanoate
≥95%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Hexyl 2-methylbutyrate
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)CO2(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.29
Numéro FEMA:
3499
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
4132
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.507
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
217-219 °C (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; spicy; fruity; waxy; tropical
Chaîne SMILES 
CCCCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
YUECNVSODFDKOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup