Key Documents
W328308
Sigma-Aldrich
Furfuryl 3-methylbutanoate
≥98%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro FEMA:
3283
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10642
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.057
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
97-98 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; fruity
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-8(2)6-10(11)13-7-9-4-3-5-12-9/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
FKGUIBCHHSHJNQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves