W296309
(R)-(+)-Pulegone
≥90%
Synonyme(s) :
(+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Pression de vapeur
138 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥90%
Activité optique
[α]20/D +22°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Point d'ébullition
224 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
herbaceous; minty; sulfurous; sweet
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup