W271918
Methyl 2-methylbutyrate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Methyl 2-methylbutanoate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
Point d'ébullition
115 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; ethereal
Chaîne SMILES
CCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup