W258318
Hydroxycitronellal
≥95%, FCC, FG
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-3,7-dimethyl-octanal
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Composition
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Hydroxycitronellal
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
Point d'ébullition
257 °C (lit.)
Densité
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
hydroxycitronellal
Propriétés organoleptiques
green; melon; floral; sweet
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CC(C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter