Key Documents
W205001
Sigma-Aldrich
Ambrette seed absolute
FG
Synonyme(s) :
Hibiscus abelmoschus l. seed absolute
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2050
Conseil de l'Europe Nº :
228n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Hibiscus abelmoschus
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Point d'ébullition
298 °C/755 mmHg (lit.)
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
musty; woody; tobacco
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable