TRD3D0017
Fusion PLA 3D Printing Filament
industrial grey, diam. 1.75 mm
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diamètre
1.75 mm
Poids
750 geach
Autre catégorie plus écologique
Description générale
- Developed specifically for long timed-prints
- Special formulation avoids nozzle clogging
- Odourless composition and low warping
- No more high speed retraction problems
Material Properties
- Density: 1.24 g/cm3
- Tensile modulus: 65.5 Mpa
- Vicat point: 55-60 °C
- Melting point: 144 °C
Application
- Extruder (nozzle) temperature: 190 +/-10 °C
- Bed temperature: cold to 70 °C
- Print speed: 60-80 mm/s
- Fan: 50-100 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: glass, blue tape, etc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable