Principaux documents
THS06145
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 1% Pt/C
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Code UNSPSC :
41103817
Nomenclature NACRES :
NB.51
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 06145
L × diam.
30 mm × 4 mm
Informations légales
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable