THS04144
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 5% Pd/SiO2
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 04144
L × diam.
30 mm × 4 mm
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable