TEM-LFH7100AR1.3
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H7)
Gold Grids, size 400 mesh, pack of 100
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 100
Taille
400 mesh
Catégories apparentées
Description générale
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder Grids (H7), Pitch 63 micron, 400 mesh