Principaux documents
T241105
(7,7-DIMETHYL-2-OXOBICYCLO[2.2.1]HEPT-1-YL)METHANESULFONIC ACID COMPOUND WITH (METHYLSULFONIMIDOYL)BENZENE (1:1)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H25NO5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.52
Numéro MDL:
Autres remarques