Principaux documents
T111023
4-CYANO-1-(2-ETHOXY-2-OXOETHYL)PYRIDINIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H11BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.115
Numéro MDL:
Autres remarques