SYX00304
N-Methylindole-5-boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
B(O)(O)c1cc2c([n](cc2)C)cc1
InChI
1S/C9H10BNO2/c1-11-5-4-7-6-8(10(12)13)2-3-9(7)11/h2-6,12-13H,1H3
Clé InChI
SYWDZJWBRYIJJB-UHFFFAOYSA-N