Principaux documents
SYNF192975
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 29/42, top diam. 75 mm
Synonyme(s) :
Synthware F192975, glass powder funnel
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS29/42
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F192975
Diam. de la partie supérieure
75 mm
Catégories apparentées
Description générale
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.