Principaux documents
SYNF184100
Synthware powder funnel
joint: ST/NS 24/40, top diam. 100 mm
Synonyme(s) :
Synthware F184100, glass powder funnel
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F184100
Diam. de la partie supérieure
100 mm
Catégories apparentées
Description générale
Funnels have 60° side angle and a standard taper inner joint.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.