SYNC184463C
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse fritted disc
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
Synonyme(s) :
Synthware C184463C, glass chromatograpy column
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS top24/40
Qualité
for chromatography
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C184463C
D.I. × L
40.0 mm × 305 mm
Catégories apparentées
Description générale
This product includes coarse fritted disc.