SYNC111420
Synthware™ cold finger condenser
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
Synonyme(s) :
Synthware C111420, Cold finger condenser with drip tip
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C111420
Taille du tuyau
8 mm