SYNA371922
Synthware™ Claisen adapter
joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware A371922, distillation adapter, glass Claisen adapter
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A371922