SLW2190/04M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
250 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 2190/04M
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE key
conical
Joint
joint stopper24/29
Fabricant/nom de marque
2190/04M
SciLabware
Capacité
250 mL
250 mL
Alésage du robinet d'arrêt
2.5 mm
Catégories apparentées
Description générale
- Complies to ISO 4800, Type 1
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- With interchangeable PTFE key
- Supplied with both polyethylene and glass stoppers