SLW1521/18D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 10000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1521/18D
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Joint
joint ST/NS neck60/46
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1521/18D
Diam. du flacon × H
227 mm × 414 mm , With stopper
Capacité
10000 mL
D.I. du col
60 mm
Catégories apparentées
Description générale
- Complies with ISO 4796-2
- Borosilicate glass with ground neck
- Supplied with solid glass stopper