Key Documents
SIK7701-10
Sigma-Aldrich
12-Aminododecylphosphonic acid hydrochloride salt
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H29ClNO3P
Poids moléculaire :
301.79
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
solid
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Couleur
white
Application
This coupling agent specifically reacts with cabonyl functions such as aldehydes or ketones to form an imine ligation.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable