Key Documents
SIK4404-20
Sigma-Aldrich
11-Pentafluorophenoxyundecyltrimethoxysilane
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H31F5O4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.54
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
liquid (colorless)
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Application
This coupling agent is an "hydrophobic ether" and gives very good results in the non-covalent immobilization (hydrophobic and pi stacking interactions) of proteins like antibodies.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable