Principaux documents
SIBN4W
Sigma-Aldrich
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBN4W
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
Fabricant/nom de marque
SIBN4W
Diamètre
4 in. , wafer
die thickness
525 μm , silicon