Principaux documents
S937096
2-(4-METHYLBENZYL)-1,1,3,3-TETRAMETHYLGUANIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H21N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.332
Numéro MDL:
Autres remarques