Principaux documents
S923680
2'(2CHLORO46DINITROPHENYLAZO)5'((2CYANOETHYL)(2-OH-ET)AMINO)4'METHOXYACETANILIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20ClN7O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.878
Numéro MDL:
Autres remarques