Key Documents
S846287
PERHYDROCYCLOBUTA(1,2:3,4)DICYCLOPENTENE-2,5-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.259
Numéro MDL:
Autres remarques