Principaux documents
S769886
1-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-3-(3-PYRIDYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.712
Numéro MDL:
Autres remarques