Principaux documents
S468304
1-HYDROXY-4-METHYLAMINO-ANTHRAQUINONE(DISPERSE BLUE 22 C.I. 60715)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.26
Numéro MDL:
Autres remarques