Principaux documents
S441260
ALPHA,ALPHA,ALPHA',ALPHA'-TETRACHLORO-PARA-XYLENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H6Cl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.949
Numéro MDL:
Autres remarques