Principaux documents
S438103
ALPHA-HYDROXY-O-TOLUENESULFONIC ACID GAMMA-SULTONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.188
Numéro MDL:
Autres remarques