Key Documents
S434213
3-AMINO-2,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTAPYRAZOLE-2-PROPIONITRILE, TECH
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H12N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.223
Numéro MDL:
Autres remarques