Key Documents
S335142
1-(3-BENZYLOXY-4-METHOXY-2-NITRO-PHENYL)-2-DIAZO-ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.299
Numéro MDL:
Autres remarques