Principaux documents
S32825
2,4-DIMETHYL-1H-1,5-BENZODIAZEPINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H13ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.693
Numéro MDL:
Autres remarques