Principaux documents
S304433
1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-PIPERIDIN-4-OL, HYDROIODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H22INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.197
Numéro MDL:
Autres remarques