S3003
Sesamol
98%
Synonyme(s) :
3,4-(Methylenedioxy)phenol, 5-Benzodioxolol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
62-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
Clé InChI
LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable