Principaux documents
S283339
SUCCINIC ACID BIS-(2,5-DIOXO-PYRROLIDIN-1-YL) ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.238
Numéro MDL:
Autres remarques