Principaux documents
S236632
DODECANOIC ACID (2-DODECANOYLAMINO-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H52N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.717
Numéro MDL:
Autres remarques