Principaux documents
S234893
(10-CARBOXY-DECYL)-DIMETHYL-OCTADECYL-AMMONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H64BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
562.765
Numéro MDL:
Autres remarques