Principaux documents
S113700
OCTAMETHYL-DIOXA-TRICYCLO(16.2.1.1(8,11))DOCOSA-HEXAENE-3,6,13,16-TETRAONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H32O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.564
Numéro MDL:
Autres remarques