Principaux documents
R948144
2,2'-(PHENYLMETHYLENE)BIS(5,5-DIMETHYLCYCLOHEXANE-1,3-DIONE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H28O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.477
Numéro MDL:
Autres remarques